Imprimer
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Diethyl [3-(ethoxycarbonyl)-2-methylprop-2-en-1-yl]phosphonate, Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylbut-2-enoate
OR10804-5G OR10804-1G
APOSOR10804-5GEA 351 EUR
APOSOR10804-5G APOSOR10804-1G
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate
Formule: C₁₁H₂₁O₅P
MW: 264.255 g/mol
Point d'ébullition: 284…287 °C
Densité: 1.089 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445507
Numéro CAS: 41891-54-7