Imprimer
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Trimethyl 3-phosphonopropionate, Methyl 3-(dimethoxyphosphoryl)propanoate
OR10767-1G OR10767-5G
APOSOR10767-1GEA 58 EUR
APOSOR10767-1G APOSOR10767-5G
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Formule: C₆H₁₃O₅P
Point d'ébullition: 137…140 °C (10 mm Hg)
Densité: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137948
Numéro CAS: 18733-15-8