Imprimer
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10693-500MG OR10693-1G
APOSOR10693-500MGEA 317 EUR
APOSOR10693-500MG APOSOR10693-1G
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Formule: C₇H₁₄BrO₃P
MW: 257.062 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800262
Numéro CAS: 66498-59-7