Imprimer
Diethyl [N-(benzylidene)aminomethyl]phosphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10690-1G OR10690-500MG
APOSOR10690-1GEA 130 EUR
APOSOR10690-1G APOSOR10690-500MG
Diethyl [N-(benzylidene)aminomethyl]phosphonate
Diethyl [N-(benzylidene)aminomethyl]phosphonate
Formule: C₁₂H₁₈NO₃P
MW: 255.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152991
Numéro CAS: 50917-73-2