[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR10642-5G
OR10642-1G
OR10642-10G
APOSOR10642-5GEA
109
EUR
APOSOR10642-5G
APOSOR10642-1G
APOSOR10642-10G
[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide 97%
[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide
Formule:
C₂₅H₂₈O₂P·Br Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051866 Numéro CAS: 118026-77-0 |