Imprimer
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodo-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
OR10456-1G OR10456-5G
APOSOR10456-1GEA 75.4 EUR
APOSOR10456-1G APOSOR10456-5G
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Formule: C₅H₈IN₃O₂S
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179543
Numéro CAS: 135773-25-0