Imprimer
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10407-1G OR10407-5G OR10407-25G
APOSOR10407-1GEA 0 EUR
APOSOR10407-1G APOSOR10407-5G APOSOR10407-25G
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
4-Sulphamoylbutanoic acid
Formule: C₄H₉NO₄S
Point de fusion: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075007
Numéro CAS: 175476-52-5