Imprimer
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [(1H-Pyrrol-3-yl)carbonyl]benzene, 3-Benzoyl-1H-pyrrole
OR10351-1G OR10351-5G
APOSOR10351-1GEA 183 EUR
APOSOR10351-1G APOSOR10351-5G
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Formule: C₁₁H₉NO
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179582
Numéro CAS: 7126-41-2