Imprimer
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Oxo-4-(prop-2-yn-1-ylamino)but-2-enoic acid
OR10264-1G OR10264-250MG
APOSOR10264-1GEA 139 EUR
APOSOR10264-1G APOSOR10264-250MG
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00111718
Numéro CAS: 671188-20-8