Imprimer
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0880-10G OR0880-1G OR0880-5G
APOSOR0880-10GEA 1860 EUR
APOSOR0880-10G APOSOR0880-1G APOSOR0880-5G
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Formule: C₁₀H₆N₂O₂S·H₂O
Point de fusion: 266…268 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444056
Numéro CAS: 1284226-74-9