Imprimer
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0851-1G OR0851-5G
APOSOR0851-1GEA 0 EUR
APOSOR0851-1G APOSOR0851-5G
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
Formule: C₉H₁₈N₂O
Point de fusion: 55…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973343
Numéro CAS: 155295-47-9