Imprimer
1-Hexanoylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0839-1G OR0839-5G
APOSOR0839-1GEA 132 EUR
APOSOR0839-1G APOSOR0839-5G
1-Hexanoylpiperazine
1-Hexanoylpiperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O
Point d'ébullition: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973345
Numéro CAS: 18903-05-4