Imprimer
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0811-10G OR0811-2G
APOSOR0811-10GEA 0 EUR
APOSOR0811-10G APOSOR0811-2G
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine 97%
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine
Formule: C₁₄H₃₂N₂
Point d'ébullition: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095638
Numéro CAS: 56992-91-7