Imprimer
Tetramethylsuccinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0747-1G OR0747-250MG
APOSOR0747-1GEA 406 EUR
APOSOR0747-1G APOSOR0747-250MG
Tetramethylsuccinic acid
Tetramethylsuccinic acid
Formule: C₈H₁₄O₄
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00829122
Numéro CAS: 630-51-3