Imprimer
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Carboxyphenyl)-1H-imidazole, 2-(1-Imidazolyl)benzoic Acid
OR0715-1G OR0715-250MG OR0715-5G
APOSOR0715-1GEA 87.6 EUR
APOSOR0715-1G APOSOR0715-250MG APOSOR0715-5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point de fusion: 198…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254507
Numéro CAS: 159589-67-0