Imprimer
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0665-1G OR0665-5G OR0665-500MG
APOSOR0665-1GEA 0 EUR
APOSOR0665-1G APOSOR0665-5G APOSOR0665-500MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
Formule: C₁₀H₁₁N₃O
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00832846
Numéro CAS: 259683-28-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III