2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Carboxy-2-methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole, 4-[3-(3-Carboxy-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)prop-1-yl]morpholine
OR0634-1G
OR0634-5G
APOSOR0634-1GEA
229
EUR
APOSOR0634-1G
APOSOR0634-5G
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formule:
C₁₉H₂₄N₂O₃ Point de fusion: 169…177 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01567236 Numéro CAS: 306936-20-9 |