Imprimer
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0605-1G OR0605-250MG
APOSOR0605-1GEA 143 EUR
APOSOR0605-1G APOSOR0605-250MG
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Formule: C₈H₆N₂O₂S
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01566550
Numéro CAS: 23616-15-1