Imprimer
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-2-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]acetamide, 5-(2-Amino-1-chloro-2-oxoethyl)-1,3-benzodioxole
OR0488-1G OR0488-5G
APOSOR0488-1GEA 122 EUR
APOSOR0488-1G APOSOR0488-5G
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
Formule: C₉H₈ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445595
Numéro CAS: 873380-46-2