Imprimer
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0323-50MG OR0323-100MG
APOSOR0323-50MGEA 21.9 EUR
APOSOR0323-50MG APOSOR0323-100MG
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₁₃H₁₆O₃
Point d'ébullition: 124…126 °C (0.05 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673136
Numéro CAS: 67387-76-2