Imprimer
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0294-1G OR0294-250MG
APOSOR0294-1GEA 306 EUR
APOSOR0294-1G APOSOR0294-250MG
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formule: C₁₁H₇ClN₄
Point de fusion: 201…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277891
Numéro CAS: 7190-80-9