2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-(2-Carboxyphenyl)piperazine
OR0215-10G
OR0215-1G
OR0215-5G
APOSOR0215-10GEA
244
EUR
APOSOR0215-10G
APOSOR0215-1G
APOSOR0215-5G
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Formule:
C₁₁H₁₄N₂O₂ Point de fusion: 243 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095640 Numéro CAS: 446831-27-2 |