Imprimer
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(1H-Pyrazol-4-yl)bromobenzene
OR0211-1G OR0211-5G OR0211-10G
APOSOR0211-1GEA 237 EUR
APOSOR0211-1G APOSOR0211-5G APOSOR0211-10G
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇BrN₂
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245520
Numéro CAS: 916792-28-4