Imprimer
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01771-1G OR01771-50MG OR01771-250MG
APOSOR01771-1GEA 284 EUR
APOSOR01771-1G APOSOR01771-50MG APOSOR01771-250MG
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₂₀H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245487
Numéro CAS: 144252-16-4