Imprimer
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Carboxy-2-(3-phenylpiperazin-1-yl)pyridine, 6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR01726-100MG OR01726-50MG
APOSOR01726-100MGEA 145 EUR
APOSOR01726-100MG APOSOR01726-50MG
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Formule: C₁₆H₁₇N₃O₂
MW: 283.325 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245561
Numéro CAS: 904816-46-2