Imprimer
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01622-1G OR01622-25G OR01622-5G
APOSOR01622-1GEA 0 EUR
APOSOR01622-1G APOSOR01622-25G APOSOR01622-5G
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formule: C₇H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01691686
Numéro CAS: 4754-27-2