Imprimer
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butyric acid
OR01538-1G OR01538-250MG OR01538-5G
APOSOR01538-1GEA 133 EUR
APOSOR01538-1G APOSOR01538-250MG APOSOR01538-5G
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid
Formule: C₁₃H₁₈O₅
MW: 254.279 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245370
Numéro CAS: 195202-08-5