Imprimer
Phenazine-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Carboxyphenazine, 1-Carboxydibenzo[b,e]pyrazine
OR01490-100MG OR01490-1G OR01490-250MG
APOSOR01490-100MGEA 116 EUR
APOSOR01490-100MG APOSOR01490-1G APOSOR01490-250MG
Phenazine-1-carboxylic acid
Phenazine-1-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈N₂O₂
Point de fusion: 239…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185184
Numéro CAS: 2538-68-3