Imprimer
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0089-1G OR0089-500MG OR0089-5G
APOSOR0089-1GEA 87 EUR
APOSOR0089-1G APOSOR0089-500MG APOSOR0089-5G
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Formule: C₁₅H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00445975
Numéro CAS: 727-80-0