Imprimer
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0079-1G OR0079-250MG
APOSOR0079-1GEA 207 EUR
APOSOR0079-1G APOSOR0079-250MG
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride
Formule: C₁₄H₁₆N₂·2ClH
Point de fusion: >260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03540959
Numéro CAS: 1188264-04-1
ONU: 1759
ADR: 8,III