Imprimer
Silicium dioxyde 99,999%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN3199-100G IN3199-25G
APOSIN3199-100GEA 0 EUR
APOSIN3199-100G APOSIN3199-25G
Silicium dioxyde 99,999%
Silicium dioxyde
Formule: SiO₂
Densité: 2,6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 14808-60-7