Imprimer
Altenuene
Fournisseur: Apollo Scientific
BIZL0115-1MG BIZL0115-100UG
APOSBIZL0115-1MGEA 696 EUR
APOSBIZL0115-1MG APOSBIZL0115-100UG
Altenuene
Altenuene
Formule: C₁₅H₁₆O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28143334
Numéro CAS: 889101-41-1