Imprimer
Umckalin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIU1200-10MG BIU1200-5MG
APOSBIU1200-10MGEA 741 EUR
APOSBIU1200-10MG APOSBIU1200-5MG
Umckalin
Umckalin
Limited shelf life
Formule: C₁₁H₁₀O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16036238
Numéro CAS: 43053-62-9