Imprimer
Tenuazonic acid, copper salt 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT1600-10MG BIT1600-1MG BIT1600-5MG
APOSBIT1600-10MGEA 549 EUR
APOSBIT1600-10MG APOSBIT1600-1MG APOSBIT1600-5MG
Tenuazonic acid, copper salt 99%
Tenuazonic acid, copper salt
Formule: Cu(C₁₀H₁₄NO₃)₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083505
ONU: 2811
ADR: 6.1,III