Imprimer
Biotin-[2H2] (Vitamin H)
Fournisseur: Apollo Scientific
BISC1004-10MG BISC1004-20MG BISC1004-5MG
APOSBISC1004-10MGEA 0 EUR
APOSBISC1004-10MG APOSBISC1004-20MG APOSBISC1004-5MG
Biotin-[2H2] (Vitamin H)
Biotin-[2H2] (Vitamin H)
Formule: C₁₀H₁₄D₂N₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656103
Numéro CAS: 1217481-41-8