Imprimer
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1814-100MG BIPG1814-1G BIPG1814-250MG
APOSBIPG1814-100MGEA 79.9 EUR
APOSBIPG1814-100MG APOSBIPG1814-1G APOSBIPG1814-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
Formule: C₁₉H₄₀N₂O₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16619391
Numéro CAS: 1091627-77-8