Imprimer
t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1813-100MG BIPG1813-250MG BIPG1813-500MG
APOSBIPG1813-100MGEA 79.9 EUR
APOSBIPG1813-100MG APOSBIPG1813-250MG APOSBIPG1813-500MG
t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
Formule: C₁₇H₃₆N₂O₇
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22056313
Numéro CAS: 189209-27-6