Imprimer
Mal-PEG8-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
BIPG1497-100MG BIPG1497-50MG
APOSBIPG1497-100MGEA 670 EUR
APOSBIPG1497-100MG APOSBIPG1497-50MG
Mal-PEG8-acid
Mal-PEG8-acid
Formule: C₂₃H₃₉NO₁₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26793771
Numéro CAS: 1818294-46-0