Imprimer
Hydroxy-PEG8-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
BIPG1453-250MG BIPG1453-100MG
APOSBIPG1453-250MGEA 264 EUR
APOSBIPG1453-250MG APOSBIPG1453-100MG
Hydroxy-PEG8-acid
Hydroxy-PEG8-acid
Formule: C₁₉H₃₈O₁₁
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11041105
Numéro CAS: 937188-60-8