Imprimer
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1451-500MG BIPG1451-250MG BIPG1451-1G
APOSBIPG1451-500MGEA 219 EUR
APOSBIPG1451-500MG APOSBIPG1451-250MG APOSBIPG1451-1G
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Formule: C₁₇H₃₄O₈
Densité: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20926402
Numéro CAS: 850090-09-4