Imprimer
Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1401-500MG BIPG1401-100MG
APOSBIPG1401-500MGEA 415 EUR
APOSBIPG1401-500MG APOSBIPG1401-100MG
Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Formule: C₃₂H₄₅NO₁₁
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26142985
Numéro CAS: 1863885-74-8