Imprimer
Azido-PEG12-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1112-100MG BIPG1112-50MG BIPG1112-250MG
APOSBIPG1112-100MGEA 0 EUR
APOSBIPG1112-100MG APOSBIPG1112-50MG APOSBIPG1112-250MG
Azido-PEG12-acid
Azido-PEG12-acid
Formule: C₂₇H₅₃N₃O₁₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21363301
Numéro CAS: 2152679-71-3