Imprimer
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 14-amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoate, Amino-PEG4-C1-Boc
BIPG1068-100MG BIPG1068-250MG BIPG1068-500MG
APOSBIPG1068-100MGEA 109 EUR
APOSBIPG1068-100MG APOSBIPG1068-250MG APOSBIPG1068-500MG
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Formule: C₁₄H₂₉NO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28122943
Numéro CAS: 864680-64-8