Imprimer
Amino-PEG4-CH2CO2H
Fournisseur: Apollo Scientific
BIPG1064-250MG BIPG1064-100MG
APOSBIPG1064-250MGEA 122 EUR
APOSBIPG1064-250MG APOSBIPG1064-100MG
Amino-PEG4-CH2CO2H
Amino-PEG4-CH2CO2H
Formule: C₁₀H₂₁NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27977508
Numéro CAS: 95071-49-9