Imprimer
Amino-PEG11-Amine
Fournisseur: Apollo Scientific
BIPG1062-250MG BIPG1062-100MG
APOSBIPG1062-250MGEA 0 EUR
APOSBIPG1062-250MG APOSBIPG1062-100MG
Amino-PEG11-Amine
Amino-PEG11-Amine
Formule: C₂₄H₅₂N₂O₁₁
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122961
Numéro CAS: 479200-82-3