Imprimer
Amino-PEG10-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1038-100MG BIPG1038-50MG
APOSBIPG1038-100MGEA 137 EUR
APOSBIPG1038-100MG APOSBIPG1038-50MG
Amino-PEG10-acid
Amino-PEG10-acid
Formule: C₂₃H₄₇NO₁₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD26127813
Numéro CAS: 2170987-85-4