Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphatase substrate, p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphoric acid 4-nitrophenyl ester disodium salt hexahydrate, 4-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate
BIN0446-100G
BIN0446-25G
BIN0446-50G
APOSBIN0446-100GEA
212
EUR
APOSBIN0446-100G
APOSBIN0446-25G
APOSBIN0446-50G
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Formule:
C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O MW: 371.144 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00066288 Numéro CAS: 333338-18-4 EINECS: 224-246-5 |