Imprimer
Muramic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
BIMM1062-10MG BIMM1062-25MG
APOSBIMM1062-10MGEA 638 EUR
APOSBIMM1062-10MG APOSBIMM1062-25MG
Muramic acid
Muramic acid
Formule: C₉H₁₇NO₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00213428
Numéro CAS: 1114-41-6