Imprimer
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Salmon-α-Gal
BIMB1326-100MG BIMB1326-250MG
APOSBIMB1326-100MGEA 209 EUR
APOSBIMB1326-100MG APOSBIMB1326-250MG
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Formule: C₁₄H₁₆ClNO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683908
Numéro CAS: 198402-61-8