Imprimer
Epibestatin hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIE9631-10MG BIE9631-5MG BIE9631-1MG
APOSBIE9631-10MGEA 432 EUR
APOSBIE9631-10MG APOSBIE9631-5MG APOSBIE9631-1MG
Epibestatin hydrochloride
Epibestatin hydrochloride
Diastereoepimer of aminopeptidase inhibitor bestatin
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₄·ClH
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00070386
Numéro CAS: 100992-60-7